Tisk…
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04174.0001 8.04174.0005
8.04174.0001EA 3440 CZK
8.04174.0001 8.04174.0005
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009593
CAS číslo: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 701.91 g/mol