Tisk…
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 766 CZK
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Vzorec: C₄H₁₁Cl₂N
MW: 144.04
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012516
CAS číslo: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C