Cyklohexan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02827.1000
1.02827.2500
1.02827.1000EA
3370
CZK
1.02827.1000
1.02827.2500
Cyklohexan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 81 Bod tání: 7 Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |