Tisk…
Brij® 35 10% vodný roztok, Proteomics Grade
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
DG003 DG004
DG003EA 10330 CZK
DG003 DG004
Brij® 35 10% vodný roztok, Proteomics Grade
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080891
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6