Tisk…
Brij® 58
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
786-522 786-352
786-522EA 10080 CZK
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Vzorec: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MW: 1123.51
MDL Number: MFCD00080892
CAS číslo: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1