Tisk…
Brij® 35
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
Synonyms: Brij® L23
786-521 786-351
786-521EA 4110 CZK
786-521 786-351
Brij® 35
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080891
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6