Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L20251.06
L20251.14
L20251.06EA
2550
CZK
L20251.06
L20251.14
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 76089-77-5
Molecular Formula: C3CeF9O9S3
Formula Weight: 587.33
Melting Point:
Vzorec:
C₃CeF₉O₉S₃ Bod tání: >300 °C Hustota: 1,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093899 CAS číslo: 76089-77-5 |