1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19275.06
L19275.14
L19275.06EA
831
CZK
L19275.06
L19275.14
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 109384-19-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 7202094
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₃ Bod tání: 62…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075174 CAS číslo: 109384-19-2 |