3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17791.06
L17791.14
L17791.06EA
2210
CZK
L17791.06
L17791.14
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Purity: 99%
CAS No.: 7716-66-7
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.63
Melting Point: 37-44°
Boiling Point: 80-86°/0.75mm
MDL No.: MFCD00673254
Vzorec:
C₇H₄ClNS Bod varu: 80…86 °C (0,75 mmHg) Bod tání: 37…44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00673254 CAS číslo: 7716-66-7 |