Tisk…
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L17600.03 L17600.06
L17600.03EA 1260 CZK
L17600.03 L17600.06
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 85275-45-2 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 4180859
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093938
CAS číslo: 85275-45-2