Tisk…
Methyl-3,5-difluorobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3,5-difluorobenzoate
L17171.06 L17171.14
L17171.06EA 1730 CZK
L17171.06 L17171.14
Methyl-3,5-difluorobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-difluorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 216393-55-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Refractive Index: 1.4740
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318160
CAS číslo: 216393-55-4