4,5-Dibromo-2-furoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,5-Dibromofuran-2-carboxylic acid
L15517.06
L15517.14
L15517.06EA
1970
CZK
L15517.06
L15517.14
4,5-Dibromo-2-furoic acid ≥97%
4,5-Dibromo-2-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2434-03-9
Molecular Formula: C5H2Br2O3
Formula Weight: 269.88
Melting Point: 169-172°
Beilstein Reference: 129312
Vzorec:
C₅H₂Br₂O₃ MW: 269.88 Bod tání: 169…172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092311 CAS číslo: 2434-03-9 |