3-Furoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
1430
CZK
L11629.06
L11629.14
3-Furoic acid ≥99%
3-Furoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Vzorec:
C₅H₄O₃ Bod tání: 120…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005350 CAS číslo: 488-93-7 EINECS: 207-689-9 |