1-Benzhydrylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11530.14
L11530.22
L11530.14EA
858
CZK
L11530.14
L11530.22
1-Benzhydrylpiperazine ≥97%
1-Benzhydrylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 841-77-0
Molecular Formula: C17H20N2
Formula Weight: 252.36
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 222773
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂ Bod tání: 91…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038379 CAS číslo: 841-77-0 EINECS: 212-667-7 |