Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
L10195.14 L10195.22
L10195.14EA 1160 CZK
L10195.14 L10195.22
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Purity: 99% CAS No.: 103-23-1 Molecular Formula: C22H42O4 Formula Weight: 370.58 Flash Point: 196°(384°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: -67° Boiling Point: 166-168°/1mm Beilstein Reference: 1803774 MDL No.: MFCD00009496
Vzorec: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57
Bod varu: 166…168 °C (1 mmHg)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 0.990
Bod vzplanutí: 196 °C (384 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009496
CAS číslo: 103-23-1
EINECS: 203-090-1