Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
L08063.06
L08063.14
L08063.06EA
1330
CZK
L08063.06
L08063.14
Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 13671-00-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1948618
MDL No.: MFCD00051778
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Bod varu: 203…204 °C Hustota: 1,281 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051778 CAS číslo: 13671-00-6 |