4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08020.06
L08020.14
L08020.06EA
1980
CZK
L08020.06
L08020.14
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, technická kvalita
4-Nitrophthalic anhydride
Purity: 90%
CAS No.: 5466-84-2
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 116-121°
Beilstein Reference: 179682
Vzorec:
C₈H₃NO₅ Bod tání: 116…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005922 CAS číslo: 5466-84-2 EINECS: 226-776-2 |