2-Furoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06960.18
L06960.30
L06960.18EA
1930
CZK
L06960.18
L06960.30
2-Furoyl chloride ≥98%
2-Furoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 527-69-5
Molecular Formula: C5H3ClO2
Formula Weight: 130.53
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -2 to 1°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 110144
Merck Reference: 14,4310
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003228
Vzorec:
C₅H₃ClO₂ Bod varu: 173…174 °C Bod tání: –2…+1 °C Hustota: 1,325 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003228 CAS číslo: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,4310 |