Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05958.03
L05958.06
L05958.03EA
3300
CZK
L05958.03
L05958.06
Methyl-5-amino-2-furoate 98%
Methyl-5-amino-2-furoate
Purity: 98%
CAS No.: 22600-30-2
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 1365799
Vzorec:
C₆H₇NO₃ Bod tání: 131…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051661 CAS číslo: 22600-30-2 |