Tisk…
Chloro(diphenyl)silane tech. 90%, rods, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L03602.06 L03602.14
L03602.06EA 2660 CZK
L03602.06 L03602.14
Chloro(diphenyl)silane tech. 90%, rods, technická kvalita
Chloro(diphenyl)silane
Purity: 90% CAS No.: 1631-83-0 Molecular Formula: C12H11ClSi Formula Weight: 218.76 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 2937164 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00045144
Vzorec: C₁₂H₁₁ClSi
MW: 218,76 g/mol
Bod varu: 280 °C
Hustota: 1,123
Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045144
CAS číslo: 1631-83-0
EINECS: 216-634-8
UN: 2987
ADR: 8,II