Tisk…
Tropine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L02332.09 L02332.18
L02332.09EA 1380 CZK
L02332.09 L02332.18
Tropine ≥98%
Tropine
Purity: 98% CAS No.: 120-29-6 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 61-65° (dried) Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 80188 Merck Reference: 14,9781 MDL No.: MFCD00005551
Vzorec: C₈H₁₅NO
Bod varu: 232…234 °C
Bod tání: 61…65 °C (anhydr.)
Hustota: 1,04
MDL Number: MFCD00180667
CAS číslo: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Merck Index: 14,9781