Tropinone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
L02011.06
L02011.14
L02011.22
L02011.PG
L02011.A9
L02011.06EA
1140
CZK
L02011.06
L02011.14
L02011.22
L02011.PG
L02011.A9
Tropinone ≥99%
Tropinone
Purity: 99%
CAS No.: 532-24-1
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Odourless
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2329
MDL No.: MFCD00005549
Vzorec:
C₈H₁₃NO MW: 139,2 g/mol Bod varu: 227 °C Bod tání: 40…43 °C Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) |
MDL Number:
MFCD00005549 CAS číslo: 532-24-1 EINECS: 208-530-6 |