3-Methyl-2-furoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
L01763.03
L01763.06
L01763.03EA
2220
CZK
L01763.03
L01763.06
3-Methyl-2-furoic acid ≥98%
3-Methyl-2-furoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4412-96-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 116183
Vzorec:
C₆H₆O₃ Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014111 CAS číslo: 4412-96-8 EINECS: 224-571-2 |