Tisk…
m-Toluic hydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
L01043.06 L01043.14
L01043.06EA 1240 CZK
L01043.06 L01043.14
m-Toluic hydrazide ≥97%
m-Toluic hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 13050-47-0 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 2045125
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014760
CAS číslo: 13050-47-0
EINECS: 235-926-6