Tisk…
o-Toluic hydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
L00668.06 L00668.14
L00668.06EA 1450 CZK
L00668.06 L00668.14
o-Toluic hydrazide ≥98%
o-Toluic hydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 7658-80-2 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1862809
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014756
CAS číslo: 7658-80-2
EINECS: 231-623-8