2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,6-Trimethylpyryliumtetrafluoroborate
L00467.06
L00467.14
L00467.06EA
1710
CZK
L00467.06
L00467.14
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 773-01-3
Molecular Formula: C8H11BF4O
Formula Weight: 209.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 224-226°
Beilstein Reference: 3639361
MDL No.: MFCD00032098
Vzorec:
C₈H₁₁BF₄O MW: 209,98 g/mol Bod tání: 224…226 °C |
MDL Number:
MFCD00032098 CAS číslo: 773-01-3 EINECS: 212-256-2 |