Tisk…
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 2220 CZK
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Vzorec: C₇H₁₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701701
CAS číslo: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8,III