Tisk…
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
H50098.03 H50098.06
H50098.03EA 5430 CZK
H50098.03 H50098.06
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 101066-61-9 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD06651557
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06651557
CAS číslo: 101066-61-9