3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methoxynicotinaldehyde, 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
H50087.03
H50087.06
H50087.03EA
2550
CZK
H50087.03
H50087.06
3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
3-Formyl-2-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 71255-09-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
MDL No.: MFCD04115112
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115112 CAS číslo: 71255-09-9 |