Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H32610.03 H32610.09
H32610.03EA 3510 CZK
H32610.03 H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 80517-21-1 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 69-73° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277447
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277447
CAS číslo: 80517-21-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III