5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
2980
CZK
H32564.03
H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Vzorec:
C₈H₁₀BrNO MW: 216.08 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368869 CAS číslo: 870521-31-6 |