4-(Boc-amino)pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30820.06
H30820.14
H30820.06EA
1170
CZK
H30820.06
H30820.14
4-(Boc-amino)pyridine 95%
4-(Boc-amino)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 98400-69-2
Molecular Formula: C10H14N2O2
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 147-150°
MDL No.: MFCD02179232
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Bod tání: 147…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179232 CAS číslo: 98400-69-2 |