2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30593.06
H30593.14
H30593.06EA
1620
CZK
H30593.06
H30593.14
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Vzorec:
C₆H₆BrNO Bod varu: 206 °C Hustota: 1,530 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00088345 CAS číslo: 40473-07-2 |