Tisk…
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30222.09 H30222.18
H30222.09EA 1570 CZK
H30222.09 H30222.18
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 29415-97-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD06203850
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203850
CAS číslo: 29415-97-2