3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H30170.03
H30170.06
H30170.03EA
3300
CZK
H30170.03
H30170.06
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
3-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 514797-99-0
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: 25-27°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD05663707
Vzorec:
C₅H₃ClFN Bod tání: 25…27 °C Bod vzplanutí: 41 °C (106 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663707 CAS číslo: 514797-99-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |