Tisk…
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 2900 CZK
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Vzorec: C₁₀H₁₆F₆NP
Bod tání: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095438
CAS číslo: 401788-99-6