Tisk…
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26983.18 H26983.06
H26983.18EA 7620 CZK
H26983.18 H26983.06
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-3-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 597581-48-1 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 MDL No.: MFCD08458499
Vzorec: C₁₀H₁₆BF₄N
Hustota: 1,204
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458499
CAS číslo: 597581-48-1