Tisk…
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
H26684.03 H26684.06
H26684.03EA 4880 CZK
H26684.03 H26684.06
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 16153-81-4 Molecular Formula: C11H17N3 Formula Weight: 191.27 Melting Point: 89-94° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00172703
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172703
CAS číslo: 16153-81-4
EINECS: None
UN: 3263
ADR: 8,III