Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25309.14
B25309.22
B25309.14EA
2560
CZK
B25309.14
B25309.22
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 27007-53-0
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 37-40°
MDL No.: MFCD00144763
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ Bod tání: 37…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144763 CAS číslo: 27007-53-0 |