2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24928.06
B24928.14
B24928.06EA
1610
CZK
B24928.06
B24928.14
2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
2-Methyl-3-furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6947-94-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 112229
Vzorec:
C₆H₆O₃ Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092314 CAS číslo: 6947-94-0 |