Tisk…
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2,6-dichlorobenzoate
B24912.03 B24912.06 B24912.14
B24912.03EA 848 CZK
B24912.03 B24912.06 B24912.14
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Methyl-2,6-dichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205.04
MDL Number: MFCD01313701
CAS číslo: 14920-87-7