Tisk…
4-Ethynyltoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24812.06 B24812.14
B24812.06EA 2260 CZK
B24812.06 B24812.14
4-Ethynyltoluene ≥98%
4-Ethynyltoluene
Purity: 98% CAS No.: 766-97-2 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Pungent Melting Point: ca 21° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 969653 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008571
Vzorec: C₉H₈
Bod varu: 168…170 °C
Bod tání: ∼ 21 °C
Hustota: 0,916
Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008571
CAS číslo: 766-97-2
UN: 3295
ADR: 3,III