Tisk…
2-Aminoterephthalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24441.06 B24441.14 B24441.22
B24441.06EA 1080 CZK
B24441.06 B24441.14 B24441.22
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 10312-55-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134536
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134536
CAS číslo: 10312-55-7