Tisk…
Dipropyl phthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24056.09 B24056.18 B24056.30
B24056.09EA 1690 CZK
B24056.09 B24056.18 B24056.30
Dipropyl phthalate ≥98%
Dipropyl phthalate
Purity: 98% CAS No.: 131-16-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 168-170°/3mm Beilstein Reference: 2332522 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009371
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Bod varu: 168…170 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,082
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009371
CAS číslo: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III