1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23492.14
B23492.22
B23492.14EA
2040
CZK
B23492.14
B23492.22
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 207234-02-4
Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O
Formula Weight: 283.89(anhy)
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD00150002
Vzorec:
C₁₇H₃₀ClN·xH₂O Bod tání: 88…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150002 CAS číslo: 207234-02-4 EINECS: 203-232-2 |