Tisk…
3-Methylphthalic anhydride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
B22864.06 B22864.14
B22864.06EA 3990 CZK
B22864.06 B22864.14
3-Methylphthalic anhydride 96%
3-Methylphthalic anhydride
Purity: 96% CAS No.: 4792-30-7 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00047316
Vzorec: C₉H₆O₃
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047316
CAS číslo: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0