Tisk…
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22489.09 B22489.18
B22489.09EA 1730 CZK
B22489.09 B22489.18
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 2905-69-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2251582 MDL No.: MFCD00000606
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₂
Bod tání: 37…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000606
CAS číslo: 2905-69-3
EINECS: 220-815-7