Trifluoromethanesulphonamide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22112.03
B22112.06
B22112.03EA
2960
CZK
B22112.03
B22112.06
Trifluoromethanesulphonamide 96%
Trifluoromethanesulphonamide
Purity: 96%
CAS No.: 421-85-2
Molecular Formula: CF3SO2NH2
Formula Weight: 149.09
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1812099
Vzorec:
CH₂F₃NO₂S Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068714 CAS číslo: 421-85-2 EINECS: 431-270-1 |