Vinyl benzoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21805.22
B21805.36
B21805.22EA
2510
CZK
B21805.22
B21805.36
Vinyl benzoate 95%
Vinyl benzoate
Purity: 95%
CAS No.: 769-78-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 73-74°/8mm
Beilstein Reference: 2041125
MDL No.: MFCD00048141
Vzorec:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Bod varu: 73…74 °C (8 mmHg) Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 82 °C (180 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048141 CAS číslo: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |