Tisk…
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
B20988.03 B20988.06
B20988.03EA 2670 CZK
B20988.03 B20988.06
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid ≥97%
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Purity: 97% CAS No.: 108124-17-0 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD00221070
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Bod tání: 181…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221070
CAS číslo: 108124-17-0